Learn More
Rabbit IgG control Rabbit, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech CL594-30000-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Rabbit IgG control Polyclonal antibody apecifically detetects Rabbit IgG control antigen in Samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
Rabbit IgG control | |
Polyclonal | |
CoraLite 594 | |
Rabbit | |
Primary | |
Liquid |
Flow Cytometry | |
1000 ug/mL | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
20 μL | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. | |
IgG |
Título del producto
Rabbit IgG control Rabbit, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; CoraLite 594
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido