missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XCL1 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Xcl1.
Marca: Abnova PAB9587.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
XCL1 | |
Polyclonal | |
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Xcl1. | |
In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 1% BSA, 0.02% thimerosal) | |
AI661682/ATAC/LTN/Lptn/SCM-1/SCM-1a/Scyc1 | |
Rabbit | |
100 μg | |
Primary | |
Mouse | |
Liquid |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Western Blot (0.5-4 ug/mL) Immunoprecipitation (4-8 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Xcl1 | |
Xcl1 | |
Recombinant protein corresponding to amino acids 1-92 of mouse Xcl1. | |
RUO | |
16963 | |
Store at -20°C. For long term storage store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
XCL1 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 100μg; Unlabeled
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido