missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Strep-tag II Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptides of Strep-tag II.
Marca: Abnova PAB16601.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: gggWSHPQFEKEspecificaciones
Strep-tag II | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Rabbit | |
Peptide affinity purification | |
RUO | |
Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
ELISA, Western Blot | |
1 mg/mL | |
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptides of Strep-tag II. | |
In PBS (0.02% sodium azide) | |
A synthetic peptide corresponding to Strep tag II. | |
100 μg | |
Primary | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Strep-tag II Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 100μg; Unlabeled
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido