missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SEZ6, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SEZ6.
Marca: Abnova PAB20558.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: PGDVEHSRRLISSPKFPVGATVQYICDQGFVLMGSSILTCHDRQAGSPKWSDRAPKCLLEQLKPCHGLSAPENGARSPEKQLHPAGATIHFSCAPGYVLKGQASIKCVPGHPSHWSDPPPICRAEspecificaciones
SEZ6 | |
Polyclonal | |
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SEZ6. | |
In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
SEZ6 | |
Recombinant protein corresponding to amino acids of human SEZ6. | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
Unconjugated | |
Immunohistochemistry (1:20-1:50) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
SEZ6 | |
Rabbit | |
Antigen affinity purification | |
RUO | |
124925 | |
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
SEZ6, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 100μL; Unlabeled
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido