missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Pig IgM mu heavy chain, HRP, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Marca: Abnova PAB18919.20mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Rabbit anti-Pig IgM mu heavy chain | |
Polyclonal | |
Rabbit anti-pig IgG recognizes pig IgM mu heavy chain. This secondary antibody was purified using delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography. The antibody is conjugated with Peroxidase. | |
Lyophilize from 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% gentamicin sulfate) | |
Pig IgM mu heavy chain | |
20 mg | |
Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Peroxidase, anti-Rabbit Serum, Swine IgM and Swine Serum. No reaction was observed against Swine IgG. | |
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 0.1mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
HRP | |
ELISA (1:10000-1:50000) Western Blot (1:1000-1:10000) Immunohistochemistry (1:500-1:2500) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Rabbit | |
This product is an IgG fraction antibody purified from monospecific antiserum by a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer stated above. | |
Secondary | |
Pig | |
Lyophilized |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 20MG Rabbit Anti-Pig IgM (mu) secondary antibody ( Peroxidase)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium phosphate monobasic, potassium phosphate dibasic
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Rabbit anti-Pig IgM mu heavy chain, HRP, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™ > 20mg; HRP
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido