missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Klra2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Klra2.
Marca: Abnova PAB16699.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Klra2 | |
Polyclonal | |
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Klra2. | |
In PBS (0.02% sodium azide) | |
Klra30/Ly49b | |
Rabbit | |
100 μg | |
Primary | |
Mouse, Rat | |
Liquid |
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Western Blot (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Klra2 | |
Klra2 | |
A synthetic peptide corresponding to C-terminus 14 amino acids of mouse Klra2. | |
RUO | |
16633 | |
Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Klra2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 100μg; Unlabeled
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido