missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ITGAM Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Itgam.
Marca: Abnova PAB12136.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
ITGAM | |
Polyclonal | |
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Itgam. | |
In Tris-glycine, 150mM NaCl (0.05% sodium azide) | |
CD11b/CD18/CR3/CR3A/Cd11b/F730045J24Rik/Ly-40/MAC1/Mac-1/Mac-1a | |
Rabbit | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Liquid |
Immunohistochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Flow Cytometry (1:50-1:200) Immunocytochemistry (1:50-1:200) Immunofluorescence (1:50-1:200) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (5-10 ug/mL) Western Blot (2-4 ug/mL) The optimal working dilution should be d | |
Itgam | |
Itgam | |
A synthetic peptide corresponding to amino acids 500-600 of mouse Itgam. | |
RUO | |
16409 | |
Store at -20°C or -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
ITGAM Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 100μL; Unlabeled
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido