missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cxcl1 Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against a recombinant Cxcl1.
Marca: Abnova PAB8798.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Cxcl1 | |
Polyclonal | |
Rabbit polyclonal antibody raised against a recombinant Cxcl1. | |
In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 1% BSA, 0.02% thimerosal) | |
CINC-1/Gro1 | |
Rabbit | |
100 μg | |
Primary | |
Mouse, Rat | |
Liquid |
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Western Blot (0.5-4 ug/mL) Immunoprecipitation (3-5 ug/mL) Immunohistochemistry (10-20 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Cxcl1 | |
Cxcl1 | |
Recombinant protein corresponding to rat Cxcl1. | |
RUO | |
81503 | |
Store at -20°C. For long term storage store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cxcl1 Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 100μg; Unlabeled
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido