missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of APP.
Marca: Abnova PAB12573.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: GLMVGGVVEspecificaciones
APP | |
Polyclonal | |
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of APP. | |
In antiserum (0.05% sodium azide) | |
A synthetic peptide corresponding to APP. | |
RUO | |
Human, Mouse | |
Liquid |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Immunoprecipitation (1:100) Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Rabbit | |
100 μL | |
Primary | |
Store at -20°C or -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
APP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™ > 100μL; Unlabeled
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido