Learn More
R&D Systems™ TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kits
A TUNEL assay designed for fixed cells, embedded tissue, and frozen tissue using light and electron microscopy
506.00€ - 592.00€
Especificaciones
Cantidad 30 Tests
Tipo de producto TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kit
Ver más especificaciones
Includes: Proteinase K Solution; Cytonin; TdT enzyme, B-dNTP mix; Strep-HRP; anti-BrdU; Strep-Diluent
Productos 3
Código de producto Marca Método de detección Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Método de detección Precio Cantidad y disponibilidad  
18491330
Ver documentos
R&D Systems™
4828-30-BK
Etiqueta azul
592.00€
30 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18412460
Ver documentos
R&D Systems™
4828-30-DK
DAB
592.00€
30 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18421770
Ver documentos
R&D Systems™
4828-30-K
Básico
506.00€
30 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Based on incorporation of bromodeoxyuridine (BrdU) at the 3 ft. OH ends of the DNA fragments that form during apoptosis
This detection system uses a biotin conjugated anti-BrdU antibody and streptavidin-horseradish peroxidase for visualiza
Especificaciones
Especificaciones
30 Tests
TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kit
Documentos
Product Certifications
Título del producto
R&D Systems™ TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kits