Learn More
R&D Systems™ TACS Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit
Facilitates rapid fluorometric quantitation of apoptotic cells
439.00€ - 543.00€
Especificaciones
Tipo de producto | TACS Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Para utilizar con (aplicación) | Facilitates rapid fluorometric quantitation of apoptotic cells |
Includes: TACS Annexin V-FITC, 250uL; 10X Binding Buffer, 20mL; Propidium Iodide, 2.5mL
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18421830
|
R&D Systems™
4830-01-K |
100 pruebas |
439.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18412190
|
R&D Systems™
4830-250-K |
250 pruebas |
543.00€
250 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Early in the apoptosis process, phosphatidylserine (PS) becomes exposed on the cell surface by flipping from the inner to outer leaflet of the cytoplasmic membrane. This event is thought to be important for macrophage recognition of cells undergoing apopt
Supplied with an optimized binding buffer and propidium iodide, included in the incubation mix to identify cells that have lost membrane integrity
As cells disintegrate, greater access to the inner cell membrane allows for additional Annexin V binding: T
Especificaciones
TACS Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
Facilitates rapid fluorometric quantitation of apoptotic cells |