Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Rat Cytokine Array Kit, Panel A
The Proteome Profiler Rat Cytokine Array Kit, Panel A requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
Marca: R&D Systems™ ARY008
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Proteome Profiler Rat Cytokine Array Kit, Panel A contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 29 different cytokine antibodies.
Especificaciones
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
1 Kit |
Título del producto
R&D Systems™ Proteome Profiler Rat Cytokine Array Kit, Panel A > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido