Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Inhibin A Protein, CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Marca:  R&D Systems™ 8346-IN-010/CF
Encompass
Código de producto. 15750144
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Measured by its ability to neutralize Activin-mediated erythroid differentiation of K562 human chronic myelogenous leukemia cells. The ED50 for this effect is 5-30 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
CAA49324 (alpha chain) & P08476 (beta chain)
3623
Inhibin A
SDS-PAGE: 12-14kDa & 17-20kDa, reducing conditions
Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse Inhibin A protein Ser234-Ile366 (alpha chain) & Gly311-Ser426 (beta chain)
RUO
Carrier Protein
<0.10 EU / 1 µg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
Reconstitute at 100 µg/mL in 4 mM HCl.
Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in HCl.
M.W. (Observed): 12-14 kDa & 17-20 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 14.5 kDa (alpha chain) & 13.0 kDa (beta chain)
Reconstitute at 100μg/mL in 4mM HCl.
10 µg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Ser234 (α chain) & Gly311 (β chain)
Disulfide-linked heterodimer
Inha
Yes
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse Inhibin A Protein, CF