Learn More
R&D Systems™ Human XCL2/SCM-1 beta Recombinant Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Marca:  R&D Systems™ 8418-X2-025
Encompass
Código de producto. 15760174
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
The Recombinant Human XCL2/SCM-1 beta Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human XCL2/SCM-1 beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
Q9UBD3
6846
XCL2/SCM-1 beta
SDS-PAGE: 19-22kDa, reducing conditions
Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human XCL2/SCM-1 beta protein Val22-Gly114
RUO
Unconjugated
Reconstitute at 250 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein
10kDa
Reconstitute at 250μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
25μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Val22
Yes
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
R&D Systems™ Human XCL2/SCM-1 beta Recombinant Protein