Learn More
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, PathClear
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
2 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
5 ml
Descripción
Functional Assay: Tube formation - BME promotes formation of capillary-like structures by human (HBMVEC; HUVEC) or mouse (SVEC4-10) endothelial cells. Gelling Assay: BME gels in less than 30 minutes at 37degreesC, and maintains the gelled form in culture medium for a minimum of 14 days at 37degreesC.
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 12 to 18 mg/mL |
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
Cantidad | 2 x 5 mL |
Nivel de endotoxinas | ≤8EU/mL |
Fuente | Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor. |
Contenido y almacenamiento | Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Título del producto
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, PathClear >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido