Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Quintix™
La tecnología de pesaje avanzada ofrece resultados fiables y precisos
Marca: Sartorius QUINTIX5101-1S
2593.50 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
Includes: Adaptador de alimentación universal, cubierta de uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo para equilibrio analítico
Descripción
La avanzada tecnología de pesaje proporciona resultados fiables y precisos
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza sin un manual.
- Ahorre tiempo y mejore el flujo de trabajo con la sencilla navegación por menús y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
- Los iconos claramente visibles permiten operaciones de equilibrio fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y confianza
- Máxima precisión en todo momento, gracias a IsoCal; calibración interna totalmente automática y ajuste de la balanza
- El mantenimiento de registros es más fácil con Quintix USB enchufar y trabajar conexión a una impresora o equipo
Especificaciones:
- Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Calibración: Calibración y ajuste interno, totalmente automático y motorizado con nivel de acción configurable; también ofrece externa
- Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicador de estabilidad: Sí
- Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
- Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
- Modelos verificados: Sí
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándares:
Pesaje; densidad; porcentaje; comprobación, retención de picos, recuento; condiciones inestables.
Aplicaciones especiales de laboratorio:
Mezcla; componentes; estadísticas y conversión.
Nota:
Los cables USB se pueden adquirir por separado (número de cat. 14558112 o 14558111)
Especificaciones
BPL, BPF | |
5,1 kg | |
100 mg | |
Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, aplicación | |
200 mg | |
5101 | |
1,5 s | |
10°C a 30°C | |
2 años | |
21,6 mm | |
3,7 in. | |
14,1 in. | |
10,3 lb. | |
100/240 V | |
Class III |
Mini USB | |
Pantalla gráfica en color | |
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight | |
Automático | |
Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS | |
100 mg | |
50°F a 86°F | |
Balanza de precisión | |
8,5 in. | |
18 cm | |
9,5 cm | |
36 cm | |
4,7 kg | |
2 w |