Learn More
Columnas de fraccionamiento de Virgeux QuickFit™
Las columnas de fraccionamiento Virgeux QuickFit™ utilizan una combinación de hendiduras horizontales y angulares para aumentar significativamente el área de superficie de la columna para aumentar su eficiencia.
Marca:  Quickfit FC3/33/15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15758017
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Columna fácil de usar
  • Tipo Vigreux con combinación de hendiduras horizontales y angulares
  • Las hendiduras horizontales garantizan un contacto íntimo con el vapor y el líquido
  • Las hendiduras en ángulo redistribuyen el líquido de las paredes al centro de la columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Brazo lateral y roscas
178 mm
Columna de fraccionamiento
24/29
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Columnas de fraccionamiento de Virgeux QuickFit™ > Junta cónica estándar: 24/29