Learn More
Adaptador para toma de expansión Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato. Conecta uniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor. con el adaptador para toma de expansión QuickFit™.
Marca:  Quickfit XA10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12614901
  • 77.20€ / paquete de 2
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Descripción
Conecte juntas de vidrio esmerilado de gran tamaño con otras de menor tamaño con el adaptador para toma de expansión QuickFit™
  • Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
  • Toma de gran tamaño en la parte superior y cono de tamaño pequeño en la base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10/19
Vidrio de borosilicato
14/23
Útil para la conexión de juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo
Adaptador de expansión
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Adaptador para toma de expansión Quickfit™ > Tamaño de cono: 10/19; tamaño de toma: 14/23