Learn More
Adaptador para toma de expansión Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato. Conecta uniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor. con el adaptador para toma de expansión QuickFit™.
Marca:  Quickfit XA31
43.80 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12495436
  • 64.00€ / paquete de 2
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Descripción
Conecte juntas de vidrio esmerilado de gran tamaño con otras de menor tamaño con el adaptador para toma de expansión QuickFit™
  • Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
  • Toma de gran tamaño en la parte superior y cono de tamaño pequeño en la base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
14/23
Vidrio de borosilicato
24/29
Útil para la conexión de juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo
Adaptador de expansión
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Adaptador para toma de expansión Quickfit™ > Tamaño de cono: 14/23; tamaño de toma: 24/29