Learn More
Matraz de vacío QuickFit™ con conector de vidrio esmerilado
Fabricado con vidrio de borosilicato adecuado para su uso en condiciones de vacío
Marca: Quickfit FEH250/3
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Made of Borosilicate glass suitable for use under vacuum
- Con paredes y bases pesadas
- Adecuado para su uso en condiciones de vacío
Especificaciones
250 ml | |
139 mm | |
Cónicos |
Vidrio de borosilicato | |
Paredes y bases pesadas | |
90 mm |
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Título del producto
Matraz de vacío QuickFit™ con conector de vidrio esmerilado > Capacidad: 250 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido