Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 L
10 l
Junta de toma:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
Descripción
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
- Gama completa de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
- El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 1773, ISO 4797 |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 90 mm |
Estilo de cuello | Corto |
Junta de toma | 34/35 |
Forma del fondo | Round |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Título del producto
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido