Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 12570086
150 ml, 29/32, paquete de 5
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 L
10 l
Junta de toma:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
  • Conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
  • Amplio intervalo de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
  • El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773, ISO 4797
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 120 mm
Estilo de cuello Corto
Junta de toma 29/32
Forma del fondo Redondo
Título del producto
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™ >