Learn More
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 10121150
10 ml, 14/23, 5 PCS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 L
10 l
Junta de toma:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10121150
Marke: Quickfit FR10/1S
Solo quedan undefined
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos térmicos.
  • Conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
  • Amplio intervalo de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
  • El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ISO 1773, ISO 4797
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Diseño para preparaciones de tamaño microscópico y semimicroscópico
Altura (métrico) 70mm
Estilo de cuello Corto
Junta de toma 14/23
Forma del fondo Forma redonda
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt