Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo con cuello medio Duran™
Description
- Fabricados con vidrio Duran™
- Cumple con las normas DIN EN ISO 4797
- Incluyen una junta cónica esmerilada
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Estilo de cuello | Medio |
| Junta cónica estándar | NS 14/23 |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 31 mm |