Learn More
Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 e ISO 4797.
Marca:  Quickfit FF250/2S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12428946
  • 164.00€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 y ISO 4797.
  • Cumple con ISO 1773 y ISO 4797
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a los choques térmicos y las corrosiones químicas
  • La base plana permite la utilización con placas calefactoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1773, ISO 4797
Vidrio de borosilicato
Corto
Plano
250 ml
130 mm
19/26
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ > Capacidad: 250 ml; Conector: 19/26