Learn More
Condensador de bobina con revestimiento de vidrio de borosilicato QuickFit™
Cumple con DIN 12593. El condensador de bobina revestido de vidrio de Borosilicato QuickFit™ tiene una camisa de agua exterior que proporciona una amplia superficie de enfriamiento. La chaqueta evita que el vapor aumente alrededor de la bobina. Ideal para trabajos de reflujo.
Marca: Quickfit CX6/05/SC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a DIN 12593
- El condensador de la bobina tiene una camisa de agua exterior
- La bobina proporciona una gran superficie de refrigeración
- La chaqueta evita que el vapor aumente alrededor de la bobina
- Ideal para trabajos de reflujo
Especificaciones
DIN 12593 | |
Ideal for reflux work | |
34/35 | |
Jacketed Coil Condenser |
Overall Length: 380mm | |
160 mm | |
Vidrio de borosilicato |
Título del producto
Condensador de bobina con revestimiento de vidrio de borosilicato QuickFit™ > Cone Size: 34/35; Length: 380mm;
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido