Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de cuarzo, discos, grado T293
Especialmente adecuado para el control de emisiones a temperaturas de hasta 900°C y donde se necesiten filtros de máxima pureza.
125.00€ - 421.00€
Especificaciones
Peso base | 85 g/m2 |
---|---|
Color | Blanco |
Formato | Disco |
Material | Microfibra de cuarzo |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15982870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-013 |
13 mm | 100/paq. |
125.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15992870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-045 |
45 mm | 50/paq. |
125.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15902880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-070 |
70 mm | 50/paq. |
290.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15912880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-085 |
85 mm | 50/paq. |
393.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15922880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-100 |
100 mm | 50/paq. |
421.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15894367
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-085 |
85 mm | 50/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Libre de fibras de vidrio y agentes de fijación
- Adecuado para filtración de aire/gas, preparación de muestras analíticas, análisis de partículas
- Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
85 g/m2 | |
Disco | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
0,43 mm |
Blanco | |
Microfibra de cuarzo | |
T293 | |
900 °C |