Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de cuarzo, discos, grado T293
Especialmente adecuado para el control de emisiones a temperaturas de hasta 900°C y donde se necesiten filtros de máxima pureza.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1109-085
Detalles adicionales : Peso : 0.02400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912880
  • 393.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Libre de fibras de vidrio y agentes de fijación
  • Adecuado para filtración de aire/gas, preparación de muestras analíticas, análisis de partículas
  • No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
85 g/m2
Disco
No estéril
Hidrófilo
900 °C
85 mm
Blanco
Microfibra de cuarzo
T293
50/paq.
0,43 mm