Learn More
Bel-Art™ Tubos de EPR capilares SP Scienceware™ Wilmad™ X-Band para muestras acuosas
Cierre el extremo con una llama caliente o con cera de abeja. El tubo de EPR capilar Bel Art SP Scienceware™ Wilmad™ X-Band para muestras acuosas se suele utilizar en aplicaciones de EPR que requieren el ajuste de las muestras acuosas a un nivel alto de dB o en condiciones de limitación del tamaño de la muestra.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0040
Código de producto. 15348608
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Abierto en ambos extremos
  • Fácil de sellar con llama caliente o cera de abeja
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
1,0 mm
Q-1.0X1.2
1,2 mm
Paquete de 25
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bel-Art™ Tubos de EPR capilares SP Scienceware™ Wilmad™ X-Band para muestras acuosas >