Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex OpenArray™ Digital PCR Starter Kit
Kit de inicio de PCR digital QuantStudio™ 12K Flex OpenArray™
Marca: Applied Biosystems™ 4469607
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Una variedad de kits de inicio están disponibles para presentar las diversas aplicaciones del bloque de muestras QuantStudio™ 12K Flex OpenArray™. Cada kit de inicio contiene 2 matrices, además de suficientes reactivos y accesorios para realizar dos experimentos. El kit de inicio de PCR digital contiene 2 placas de PCR digital OpenArray™. Tenga en cuenta que el software QuantStudio™ 12K Flex (incluido con el sistema QuantStudio™ 12K Flex) ofrece archivos de experimentos de ejemplo para cada aplicación.Los accesorios suministrados en el kit incluyen: 6 tapas y tapones, 6 jeringas de líquidos de inmersión, 2 portadores, 1 caja de puntas del sistema Accufill™ y placas de 384 pocillos.
Especificaciones
• 2 placas para PCR digitales OpenArray™ • 1 frasco de mezcla maestra para PCR digital TaqMan™ OpenArray™ • 1 tubo de ADN humano masculino • 1 tubo de ensayo TaqMan™, ARNasa P • 1 kit de accesorios OpenArray™ |
|
Placa OpenArray | |
ADN polimerasa AmpliTaq Fast | |
FAM | |
ROX (premezclado) | |
Kit básico de PCR digital 12K Flex | |
Objetivo específico | |
Inicio en caliente integrado |
Sonda de cebado | |
PCR digital | |
QuantStudio™ 12k Flex | |
2 Tests | |
OpenArray™, TaqMan™ | |
UP (ultrapura) | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
ADN (genómico) |
Título del producto
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex OpenArray™ Digital PCR Starter Kit > 1 Kit