Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Neuroscience Panel, 15-plex
The QuantiGene Plex Mouse Neuroscience Panel 15-plex, enables measurement of expression of relevant mouse genes associated with neuroscience and brain development through the analysis of 15 RNA targets and housekeeping genes in a single well using Luminex xMAP technology.
2475.00€ - 20710.00€
Especificaciones
Formato 96-well
Para utilizar con (aplicación) QuantiGene Gene Expression Assay
Para utilizar con (equipo) Luminex Instrument
Contenido y almacenamiento Target-specific Probe Set and magnetic Capture Beads (premixed and ready to use)
Store Probe Set at -20°C and Capture Beads at 4°C (do not freeze!)
Línea de productos QuantiGene™ Plex
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30484876
Ver documentos
Invitrogen™
QGP-115-MSNEUROSCI
1 Plate
2475.00€
cada uno
30485017
Ver documentos
Invitrogen™
QGP-215-MSNEUROSCI
3 Plates
7020.00€
cada uno
30484905
Ver documentos
Invitrogen™
QGP-315-MSNEUROSCI
10 Plates
20710.00€
paquete de 10
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
96-well
Luminex Instrument
QuantiGene™ Plex
Wet Ice
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
Neurobiology
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific Probe Set and magnetic Capture Beads (premixed and ready to use)
Store Probe Set at -20°C and Capture Beads at 4°C (do not freeze!)
Multiplex Panel
Mouse
Fluorescence
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Neuroscience Panel, 15-plex