Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human JNK-MAPK Signaling Pathway Panel, 22-plex
The QuantiGene Plex Human JNK-MAPK Signaling Pathway Panel enables measurement of expression of relevant human genes associated with the JNK-MAPK pathway through the analysis of 22 RNA targets and housekeeping genes using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
3300.00€ - 28940.00€
Especificaciones
Formato 96-well
Para utilizar con (aplicación) QuantiGene Gene Expression Assay
Para utilizar con (equipo) Luminex Instrument
Contenido y almacenamiento
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Línea de productos QuantiGene™ Plex
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30503513
Ver documentos
Invitrogen™
QGP-122-JNKMAPK
1 placa
3300.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30503522
Ver documentos
Invitrogen™
QGP-222-JNKMAPK
3 placas
9360.00€
paquete de 3
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30503500
Ver documentos
Invitrogen™
QGP-322-JNKMAPK
10 placas
28940.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
96-well
Luminex Instrument
QuantiGene™ Plex
Wet Ice
Fluorescence
Human
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Multiplex Panel
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
Cell Signaling
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human JNK-MAPK Signaling Pathway Panel, 22-plex