Learn More
Hellma™ Ultra macroceldas de absorción de alta precisión QS Quarz SUPRASIL con tapón de polietileno
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de ultra microceldas de cuarzo Suprasil™ Hellma™ vienen con un tapón de PE o abiertas con puntas de pipeta.
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Ultra microcelda de absorción |
---|---|
Material | Cuarzo Suprasil QS |
Trayectoria óptica | 10 mm |
Altura (métrico) | 45mm |
Anchura (métrico) | 12,5mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material del cierre | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material del cierre | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10514782
|
Hellma™
105-202-85-40 |
50 μl | Tapón de PE | Altura central: 8,5mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11706224
|
Hellma™
105-202-15-40 |
50 μl | Tapón de PE | Altura central: 15mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11786214
|
Hellma™
105-201-15-40 |
100 μL | PE stopper | Centre height: 15mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11716224
|
Hellma™
105-202-85-40 |
50 μl | Tapón de PE | Altura central: 8,5mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Muy resistente químicamente
- Mantiene la forma, incluso a altas temperaturas de hasta unos 1000 °C
Especificaciones
Ultra microcelda de absorción | |
10 mm | |
12,5mm |
Cuarzo Suprasil QS | |
45mm |