Learn More
Hellma™ Ultra macroceldas de absorción de alta precisión QS Quarz SUPRASIL con tapón de polietileno
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de ultra microceldas de cuarzo Suprasil™ Hellma™ vienen con un tapón de PE o abiertas con puntas de pipeta.
Marca: Hellma™ 105-202-85-40
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Muy resistente químicamente
- Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
Especificaciones
Ultra microcelda de absorción | |
50 μl | |
Tapón de PE | |
45mm |
Altura central: 8,5mm | |
Cuarzo Suprasil QS | |
10 mm | |
12,5mm |