Learn More
Hellma™ Ultra macroceldas de absorción de alta precisión QS Quarz SUPRASIL con tapón de polietileno
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de ultra microceldas de cuarzo Suprasil™ Hellma™ vienen con un tapón de PE o abiertas con puntas de pipeta.
Marca:  Hellma™ 105-202-85-40
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10514782
  • 502.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Muy resistente químicamente
  • Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
Especificaciones
Especificaciones
Ultra microcelda de absorción
50 μl
Tapón de PE
45mm
Altura central: 8,5mm
Cuarzo Suprasil QS
10 mm
12,5mm