Learn More
Hellma™ Ultra macroceldas de absorción de alta precisión QS Quarz SUPRASIL con tapón de polietileno
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de ultra microceldas de cuarzo Suprasil™ Hellma™ vienen con un tapón de PE o abiertas con puntas de pipeta.
Marca: Hellma™ 105-201-15-40
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Very chemically resistant
- Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
Especificaciones
Ultra-micro Absorption Cell | |
100 μL | |
PE stopper | |
45 mm |
Centre height: 15mm | |
Quartz Suprasil | |
10 mm | |
12.5 mm |