Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 800 Streptavidin Conjugate
Conjugado de estreptavidina Qdot™ 800
267.00€ - 984.00€
Especificaciones
Concentración 1 μM
Conjugado Qdot 800
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
Línea de productos Qdot™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10048982
Ver documentos
Molecular Probes™
Q10173MP
50 μl
267.00€
50 microlitros
10602274
Ver documentos Detalles de la promoción
Molecular Probes™
Q10171MP
200 μl
984.00€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
1 μM
Temperatura ambiente
Qdot™
Qdot 800
Líquido
Conjugado de estreptavidina (fluorescente)
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Molecular Probes™ Qdot™ 800 Streptavidin Conjugate