Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 625 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ 625 ITK™
Marca: Molecular Probes™ A10200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ 625 ITK™ son el material de partida ideal para preparar conjugados personalizados que requieren una alta carga de biomoléculas. Estos materiales son un grupo funcional de carboxilato y pueden ser acoplados a grupos aminos de proteínas y oligonucleótidos modificados usando condensación mediada por EDC. Los revestimientos de estas sondas proporcionan más sitios de unión que nuestros puntos cuánticos de amina Qdot™ ITK™, pero carecen de los enlaces de PEG que ayudan a evitar las interacciones no específicas. Estos materiales se pueden conjugar con los enlazadores bifuncionales X-PEG-amina para una reactividad personalizada y una mayor especificidad. Los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ ITK™ se proporcionan como soluciones de 8 μM y están disponibles en los nueve colores de sonda de Qdot™.Características importantes de los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ ITK™:
Características de los nanocristales Qdot™
Las sondas Qdot™ son ideales para las aplicaciones de obtención de imágenes y etiquetado que requieren señales fluorescentes brillantes o seguimiento en tiempo real. Los nueve colores disponibles de las sondas Qdot™, únicos entre los reactivos fluorescentes, pueden excitarse simultáneamente con una única fuente de luz (UV a azul-verde). Esta propiedad hace que estos reactivos sean excelentes para aplicaciones de multiplexado económicas y fáciles de usar. Las etiquetas Qdot™ se basan en nanotecnología de semiconductores y son similares en escala a las proteínas de tamaño moderado.
Acerca de los reactivos del Innovator’s Tool Kit Qdot™ ITK™
Estas sondas Qdot™ ITK™ son ideales para investigadores que desean preparar conjugados específicos (no almacenados) para sus aplicaciones y necesitan una funcionalidad de conjugación personalizable.
Hay disponibles otras formas de nanocristales Qdot™
Además de la forma derivada de amina, ofrecemos puntos cuánticos de Qdot™ ITK™ con modificaciones de hidrocarburos amino y alifáticos. También hemos desarrollado una amplia gama de conjugados y kits de marcado de nanocristales Qdot™. Consulte las características de los nanocristales Qdot™ o la sección 6.6 sobre nanocristales Qdot™ del manual de Molecular Probes™ para obtener más información.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
250 µl | |
Almacenar en el refrigerador (2–8°C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente | |
Qdot™ 625 | |
ITK™, Molecular Probes™, Qdot™ |
Punto cuántico | |
Amina | |
Ácido carboxílico | |
Nanocristales Qdot | |
625 |
Título del producto
Molecular Probes™ Qdot™ 625 ITK™ Carboxyl Quantum Dots > 250 μl