Learn More
Patrón de CC 7A para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 11405948
compliance-icons
Patrón de CC 7A para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Código de producto. p-219566 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Código de producto. 11405948
Marca: SPEX Certiprep QC7A
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
K1000 μg/ml
Si500 μg/ml
Al100 μg/ml
B100 μg/ml
Ba100 μg/ml
Na100 μg/ml
Antígeno50 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quality Control Standard 7A
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Cantidad 125 mL
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 5% HNO3/tr. HF:
Al    •100μg/mL
Ba    •100μg/mL
B    •100μg/mL
K    •1000μg/mL
Si    •500μg/mL
Ag    •50μg/mL
Na    •100μg/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quality Control Standard 7A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, hydrofluoric acid
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Patrón de CC 7A para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™ >