Learn More
Patrón de CC 21 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
As | 100 μg/ml |
Be | 100 μg/ml |
Ca | 100 μg/ml |
Cd | 100 μg/ml |
Co | 100 μg/ml |
Cr | 100 μg/ml |
Cu | 100 μg/ml |
Fe | 100 μg/ml |
Li | 100 μg/ml |
Mg | 100 μg/ml |
Mn | 100 μg/ml |
Mo | 100 μg/ml |
Ni | 100 μg/ml |
Pb | 100 μg/ml |
Sb | 100 μg/ml |
Se | 100 μg/ml |
Sr | 100 μg/ml |
Ti | 100 μg/ml |
Tl | 100 μg/ml |
V | 100 μg/ml |
Zn | 100 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | ICP Quality Control Standard 21 |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Técnica | AA, ICP |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo | Certified Reference Material |
Solvent or Matrix | Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
Cantidad | 125 mL |
Grado | Medioambiente |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Each component at 100μg/mL in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:, Antimony, Arsenic, Beryllium, Cadmium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Lithium, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Selenium, Strontium, Thallium, Titanium, Vanadium, Zinc |
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Patrón de CC 21 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido