Learn More
Patrón de CC 21 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 11445938
Patrón de CC 21 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11445938 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11445938
Marca: SPEX Certiprep QC21
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
As100 μg/ml
Be100 μg/ml
Ca100 μg/ml
Cd100 μg/ml
Co100 μg/ml
Cr100 μg/ml
Cu100 μg/ml
Fe100 μg/ml
Li100 μg/ml
Mg100 μg/ml
Mn100 μg/ml
Mo100 μg/ml
Ni100 μg/ml
Pb100 μg/ml
Sb100 μg/ml
Se100 μg/ml
Sr100 μg/ml
Ti100 μg/ml
Tl100 μg/ml
V100 μg/ml
Zn100 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICP Quality Control Standard 21
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Cantidad 125 mL
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Each component at 100μg/mL in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:, Antimony, Arsenic, Beryllium, Cadmium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Lithium, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Selenium, Strontium, Thallium, Titanium, Vanadium, Zinc
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Patrón de CC 21 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™ >