Learn More
Vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple con los requisitos de ISO 3819 y DIN 12331. El vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto incluye graduaciones en blanco y zona de marcación para una fácil evaluación del volumen con líquidos oscuros. La boquilla integrada ayuda a evitar derrames durante el vertido.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Perfil alto con boquilla
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
Capacidad (métrico) | 600 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
Altura (métrico) | 150 mm |
Cantidad | 10 paquetes |
Tipo | Vaso de precipitados |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Escala de graduación blanca |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Título del producto
Vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido