Learn More
Corning™ Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga PYREX™
Sin graduaciones
389.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 ml |
---|---|
Desechables | No |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con | Útil para la manipulación de muestras de esputo, digestión, agitación, neutralización y centrifugación |
N.º por caja | 12 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Closure Included | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Closure Included | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12704868
|
Corning™
8422-50 |
122 mm | Sí | Fenólico |
389.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
These PYREX™ round bottom, ungraduated centrifuge tubes have a pourout spout for easy decanting.Especificaciones
50 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
12 | |
No estéril | |
29 mm |
No | |
Útil para la manipulación de muestras de esputo, digestión, agitación, neutralización y centrifugación | |
12 | |
Cilíndrico | |
Centrifuge Tube |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga PYREX™