Learn More
Tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables PYREX™
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Marca: Thermo Scientific Sterilin 99445-12
36.74 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
- Envasados en envases a granel fáciles de abrir y de usar
- Sin tratar
Especificaciones
6 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general | |
A granel | |
No estériles | |
12 mm |
75 mm | |
Sí | |
Ninguno | |
No | |
No | |
Tubo de cultivo |