Learn More
Pyrex™ Class A Work Certified Glass Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass with hexagonal glass.
Marca: Pyrex 3212/16WC
292.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.67400kg
Descripción
- Cumple con ISO 4788.
- Calibrado para tolerancias de Clase B
- Probado individualmente y suministrado con certificado que indica el volumen exacto contenido en los 5 puntos de la escala
- Conformidad con certificación «H»
- Impreso con el número de serie individual para la certificación de lote
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos con vidrio hexagonal
- Graduaciones en esmalte blanco para mejorar la visibilidad con soluciones de colores oscuros
- Se suministra con tapón de polietileno
Especificaciones
Probeta graduada | |
Vidrio | |
Clase A | |
505 mm | |
45/40 |
Hexagonal | |
ISO 4788 | |
1000 ml | |
Tapón de polietileno | |
Polietileno |