Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ clase A con tapón de polietileno para trabajos de certificación
Description
- Cumple con ISO 4788.
- Calibrado para tolerancias de Clase B
- Probado individualmente y suministrado con certificado que indica el volumen exacto contenido en los 5 puntos de la escala
- Conformidad con certificación «H»
- Impreso con el número de serie individual para la certificación de lote
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos con vidrio hexagonal
- Graduaciones en esmalte blanco para mejorar la visibilidad con soluciones de colores oscuros
- Se suministra con tapón de polietileno
Spécification
Spécification
| Tipo base | Hexagonal |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Clase | Clase A |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Altura (métrico) | 367 mm |
| Incluye | Tapón de polietileno |
| Número de tapón | 29/32 |
| Material del tope | Polietileno |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?