Learn More
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
Marca:  Pyrex 1080/02M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Cumple con ISO 24450.
  • Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
  • Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
  • Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 24450
Borosilicate Glass
Ancha
50 mL
75 mm
52 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex™ > Capacity: 50mL