Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral
Código de producto. 11951548
500 ml, 185 mm, 35 mm, 105 mm, paquete de 10
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Altura (métrico):
105 mm
155 mm
185 mm
230 mm
260 mm
335 mm
385 mm
Diámetro interior del cuello (métrico):
24 mm
34 mm
35 mm
45 mm
60 mm
68 mm
68 mm
Diámetro exterior (métrico):
64 mm
85 mm
105 mm
135 mm
166 mm
187 mm
220 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple ISO 6556. El matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral incluye paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica mientras que la base tachonada minimiza la abrasión de la superficie. Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple ISO 6556.El matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral incluye paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica mientras que la base tachonada minimiza la abrasión de la superficie.Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
  • Matraces de tipo Büchner para filtración al vacío
  • Las paredes resistentes proporcionan una mayor resistencia mecánica
  • Base tachonada para minimizar la abrasión de la superficie
  • Con brazo lateral de vidrio integrado para aceptar tubos flexibles de 9 mm de calibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 6556
Descripción Estilo: Erlenmeyer
Diámetro interior del cuello (métrico) 35 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 185 mm
Diámetro exterior (métrico) 105 mm
Tamaño del tapón 33
Título del producto
Matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral >