Learn More
Frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio borosilicatado Pyrex™ Código de producto.: 11993779
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11993779
500 ml, 45 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
32 mm
45 mm
Código de producto. 11993779
Marca: Pyrex 1520/08D
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. Los frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio de borosilicato Pyrex™ permiten un apilado más cercano en baños de agua o en estantes. Su forma cuadrada permite ahorrar hasta un 20 % de espacio en comparación con los frascos redondos. Cada frasco incluye un tapón de polipropileno y anillo de vertido. Para su uso a un máximo de 140 °C
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.Los frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio de borosilicato Pyrex™ permiten un apilado más cercano en baños de agua o en estantes.Su forma cuadrada permite ahorrar hasta un 20 % de espacio en comparación con los frascos redondos.Cada frasco incluye un tapón de polipropileno y anillo de vertido.Para su uso a un máximo de 140 °C.
  • La forma cuadrada permite un apilado más cercano en los baños de agua o en estantes
  • Ahorro de espacio de hasta un 20 % en comparación con los frascos redondos
  • Frasco con tapón de polipropileno y anillo de vertido
  • Para el uso con un máximo de 140 °C
  • Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Transparente
Incluye Tapón y anillo de vertido
Material Vidrio de borosilicato
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 181mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 7,1 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 78mm
Tipo de tapón Tapón
Título del producto
Frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio borosilicatado Pyrex™ >