Learn More
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™ Código de producto.: 10650001
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 10650001
6 l, 237 mm, 57 mm, 340 mm, 1 PCS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
12000 ml
20 l
Diámetro exterior (métrico):
50mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diámetro interior del cuello (métrico):
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Altura (métrico):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10650001
Marca: Pyrex 1070/36D
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos. El matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con los estándares ISO 1773. Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación. Incluye zona de marcación en esmalte blanco mientras que la base plana evita los derrames.
  • Cumple con ISO 1773.
  • Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
  • Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
  • Con zona de rotulación en esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773
Diámetro interior del cuello (métrico) 57 mm
Capacidad (métrico) 6 l
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Altura (métrico) 340 mm
Estilo de cuello Estrecha
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 237 mm
Título del producto
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™ >